Merck
679089
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥15,600
¥15,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥15,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4Cl2N2O
CAS番号:
分子量:
179.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
66-70 °C
官能基
chloro
SMILES記法
COc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
InChI Key
ZTHHRSBDBPCCMZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
679089-VAR:
679089-1G:
679089-BULK:
679089-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)