Merck
678678
Sigma-Aldrich
3-Noradamantanecarbonyl chloride
97%
別名:
3-Noradamantanoyl chloride, Hexahydro-2,5-methanopentalene-3a(1H)-carbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13ClO
CAS番号:
分子量:
184.66
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.5159
密度
1.165 g/mL at 25 °C
SMILES記法
ClC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H]1C3)C2
InChI
1S/C10H13ClO/c11-9(12)10-4-6-1-7(5-10)3-8(10)2-6/h6-8H,1-5H2/t6-,7+,8-,10-
InChI Key
FEJBSNLESASJKD-WZXRXUJPSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.0 °F - closed cup
引火点(℃)
108.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
678678-BULK:
678678-VAR:
678678-1G:
試験成績書(COA)