Merck
665851
Sigma-Aldrich
3-(Methylamino)benzoic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥31,200
¥31,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥31,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO2
CAS番号:
分子量:
151.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥31,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
122-126 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CNc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-9-7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
ZCCNWBPFIBQFQX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
665851-5G:
665851-VAR:
665851-1G:
665851-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)