Merck
676187
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylneopentylphosphine
95%
別名:
ビス(1,1-ジメチルエチル)(2,2-ジメチルプロピル)ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H29P
CAS番号:
分子量:
216.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
屈折率
n20/D 1.478
bp
40 °C/0.1 mmHg
密度
0.839 g/mL at 25 °C
官能基
phosphine
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H29P/c1-11(2,3)10-14(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H2,1-9H3
InChI Key
JBGICSFDKZAWFJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 高活性をもつパラジウム錯体
  • イリジウムとロジウムの有機金属錯体の合成
臭化アリールと塩化アリールのクロスカップリングの配位子
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
676187-BULK:
676187-VAR:
676187-1G:
試験成績書(COA)