Merck
676136
Sigma-Aldrich
L-シスチン-1,1′-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
-[SCH2CH(NH2)13COOH]2
CAS番号:
分子量:
242.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
240 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
N[C@@H](CSSC[C@H](N)[13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1/i5+1,6+1
InChI Key
LEVWYRKDKASIDU-RDMIOTRCSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
676136-BULK:
676136-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)