Merck
675954
Sigma-Aldrich
8-Amino-5-bromoisoquinoline
90%
別名:
8-Amino-5-bromoisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7BrN2
CAS番号:
分子量:
223.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
186-190 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Nc1ccc(Br)c2ccncc12
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-1-2-9(11)7-5-12-4-3-6(7)8/h1-5H,11H2
InChI Key
BTFXYVXBWMRHIB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
675954-BULK:
675954-VAR:
675954-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)