Merck
724939
Sigma-Aldrich
2-(1-Aminoethyl)pyridine
97%
別名:
1-(2-Pyridyl)ethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥14,600
¥14,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥14,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2
CAS番号:
分子量:
122.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.528
密度
1.002 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
CC(N)c1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-6(8)7-4-2-3-5-9-7/h2-6H,8H2,1H3
InChI Key
PDNHLCRMUIGNBV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
引火点(°F)
173.8 °F
引火点(℃)
78.8 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
724939-500MG:
724939-VAR:
724939-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1