Merck
675776
Sigma-Aldrich
ステアロイル-13C18コエンザイムA リチウム塩
99 atom % 13C, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C18C21H70N7O17P3S · xLi+
分子量:
1051.86 (free acid basis)
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.12
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+18
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
その他情報
分子量および化学式は、遊離酸に基づいています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
675776-VAR:
675776-5MG:
675776-10MG:
675776-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)