Merck
675180
Sigma-Aldrich
Isoquinoline-5-carboxaldehyde
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7NO
CAS番号:
分子量:
157.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
116-120 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C10H7NO/c12-7-9-3-1-2-8-6-11-5-4-10(8)9/h1-7H
InChI Key
ILRSABOCKMOFGW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シアノエチルホスホナートで処理し、それに続いてヨウ化サマリウム(II)還元による、ヘテロアリールカルボキシアルデヒドのアセトニトリル類への直接変換[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
675180-BULK:
675180-VAR:
675180-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 44, 2903-2903 (2003)
Neil Dalphin et al.
eNeuro, 7(3) (2020-04-24)
Membrane voltage oscillations in layer 1 (L1) of primary sensory cortices might be important indicators of cortical gain control, attentional focusing, and signal integration. However, electric field recordings are hampered by the low seal resistance of electrodes close to the
資料
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.