Merck
523119
Sigma-Aldrich
2-(メチルチオ)ベンズアルデヒド
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥46,100
¥46,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥46,100
About This Item
化学式:
CH3SC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
152.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥46,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.633 (lit.)
bp
141-143 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
thioether
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccccc1SC
InChI
1S/C8H8OS/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
InChI Key
XIOBUABQJIVPCQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
523119-BULK:
523119-5G:
523119-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rhodium-catalyzed synthesis of amides from aldehydes and azides by chelation-assisted C-H bond activation.
Bing Zhou et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(32), 10511-10515 (2013-07-03)