Merck
675172
Sigma-Aldrich
Nickeloxid auf Silicagel
60 wt. % (NiO)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
濃度
60 wt. % (NiO)
SMILES記法
O=[Ni]
InChI
1S/Ni.O
InChI Key
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
675172-VAR:
675172-25G:4548173297088
675172-100G:4548173297071
675172-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)