Merck
675148
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-8-ニトロイソキノリン
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5BrN2O2
CAS番号:
分子量:
253.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
136-140 °C
官能基
bromo
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)c2ccncc12
InChI
1S/C9H5BrN2O2/c10-8-1-2-9(12(13)14)7-5-11-4-3-6(7)8/h1-5H
InChI Key
ULGOLOXWHJEZNZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
675148-BULK:
675148-1G:
675148-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)