Merck
67420
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-α-(4-fluorobenzyl)-Pro-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
(R)-1-Boc-2-(4-fluorobenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(4-fluorobenzyl)-L-proline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥664,100
¥664,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥664,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H22FNO4
CAS番号:
分子量:
323.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥664,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Boc-(R)-α-(4-fluorobenzyl)-Pro-OH, ≥98.0% (HPLC)
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@]1(Cc2ccc(F)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H22FNO4/c1-16(2,3)23-15(22)19-10-4-9-17(19,14(20)21)11-12-5-7-13(18)8-6-12/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,20,21)/t17-/m1/s1
InChI Key
AWTXCFLBYUGCEW-QGZVFWFLSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
67420-BULK-F:
67420-VAR-F:
67420-500MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.