Merck
674117
Sigma-Aldrich
Sodium D-3-hydroxybutyrate-2,4-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
別名:
(R)-(-)-3-ヒドロキシ酪酸-2,4-13C2 ナトリウム塩, ナトリウム (R)-3-ヒドロキシブチラート-2.4.13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C2H7O3Na
分子量:
128.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥95% (Chiral Purity)
≥98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
149-155 °C (lit.)
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[13CH3][C@@H](O)[13CH2]C([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i1+1,2+1;
InChI Key
NBPUSGBJDWCHKC-WGJKDMNVSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品はご要望に応じてバルクストックからご提供いたします。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)