Merck
673994
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
97%
別名:
2-Amino-3-bromo-5-chlorobenzotrifluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4BrClF3N
CAS番号:
分子量:
274.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
30-34 °C
官能基
bromo
chloro
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1c(Br)cc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrClF3N/c8-5-2-3(9)1-4(6(5)13)7(10,11)12/h1-2H,13H2
InChI Key
BSWOSDJUIAUNLF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.0 °F - closed cup
引火点(℃)
108.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
673994-BULK:
673994-VAR:
673994-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)