Merck
673927
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-4-methylpiperidine-4-carboxylate
97%
別名:
1-tert-ブトキシカルボニル-4-メチルピペリジン-4-カルボン酸 エチル エステル, 4-メチル-1,4-ピペリジンジカルボン酸 1-(1,1-ジメチルエチル) 4-エチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H25NO4
CAS番号:
分子量:
271.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4554
密度
1.0134 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCOC(=O)C1(C)CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H25NO4/c1-6-18-11(16)14(5)7-9-15(10-8-14)12(17)19-13(2,3)4/h6-10H2,1-5H3
InChI Key
ZQZVWDXMUCTNRI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
エステル官能基をアミノ基で置換することで、ピペラジン基盤のCCR5アンタゴニスト用の重要なビルディングブロックが得られます[1]
次の合成の反応物質です。
  • ジペプチジルペプチダーゼ-4阻害剤、ABT-279
  • ピペラジンベースのCCR5アンタゴニストのビルディングブロック
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
673927-BULK:
673927-VAR:
673927-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiao-Hua Jiang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(14), 3675-3678 (2004-06-19)
4-Substituted-4-aminopiperidine is an interesting structural motif found in a number of bioactive compounds. An efficient and convenient method for the synthesis of 4-differently substituted-4-aminopiperidine derivatives was described, employing isonipecotate as a starting material and Curtius rearrangement as a key step.