Merck
673668
Sigma-Aldrich
Hexylboronic acid pinacol ester
97%
別名:
2-Hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H13(C6H12BO2)(CH3)4
CAS番号:
分子量:
212.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.426
密度
1.167 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCCB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C12H25BO2/c1-6-7-8-9-10-13-14-11(2,3)12(4,5)15-13/h6-10H2,1-5H3
InChI Key
LDPMCSWZEGKWLC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F
引火点(℃)
84 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
673668-1G:
673668-BULK:
673668-VAR:
673668-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)