Merck
672998
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
別名:
p-Benzyloxyphenylmagnesium bromide, Bromo[4-(phenylmethoxy)phenyl]magnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥68,200
¥68,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥68,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11BrMgO
CAS番号:
分子量:
287.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥68,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
1.0 M in THF
密度
1.033 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
Br[Mg]c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11O.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;;/h1,3-10H,11H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
NMSSOXCJYITCNG-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-6.2 °F
引火点(℃)
-21.2 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
672998-100ML:4548173239378
672998-BULK:
672998-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)