Merck
672637
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-Br)-OH
≥98.0%
別名:
Fmoc-4-bromo-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H20BrNO4
分子量:
466.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0%
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
SMILES記法
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(Br)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20BrNO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI Key
TVBAVBWXRDHONF-QFIPXVFZSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
672637-BULK:
672637-1G:
672637-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)