Merck
81956
Sigma-Aldrich
3-(4-Pyridyl)-L-alanine
≥98.0%
別名:
4′-Aza-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3-(4-pyridyl)propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥33,900
¥33,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥33,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N2O2
CAS番号:
分子量:
166.18
Beilstein:
4351585
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥33,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98.0%
フォーム
crystals
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccncc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(11)12)5-6-1-3-10-4-2-6/h1-4,7H,5,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChI Key
FQFVANSXYKWQOT-ZETCQYMHSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81956-BULK-F:
81956-VAR-F:
81956-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)