Merck
672114
Sigma-Aldrich
Diisopropyl chlorophosphate
97%
別名:
Diisopropyl phosphorochloridate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥26,500
¥26,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥26,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14ClO3P
CAS番号:
分子量:
200.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥96.5% (T)
97%
屈折率
n20/D 1.417
SMILES記法
CC(C)OP(Cl)(=O)OC(C)C
InChI
1S/C6H14ClO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
GUFGWNUUDBGEGH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
Jan Code
672114-5G:
672114-VAR:
672114-BULK:
672114-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)