Merck
670103
Sigma-Aldrich
2-(1,1-ジメチルプロピル)-6-(ジフェニルホスフィノ)ピリジン
≥98.0% (HPLC)
別名:
2-tert-アミル-6-(ジフェニルホスフィノ)ピリジン, ALPYPHOS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24NP
CAS番号:
分子量:
333.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
78-82 °C
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)(C)c1cccc(n1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H24NP/c1-4-22(2,3)20-16-11-17-21(23-20)24(18-12-7-5-8-13-18)19-14-9-6-10-15-19/h5-17H,4H2,1-3H3
InChI Key
ZEQMNGUCEYRQRF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • オリゴ-1,4-ジオールの位置選択的合成
  • Anti-Markovnikov水和反応
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
670103-BULK:
670103-500MG:
670103-VAR:
670103-2.5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aurélie Labonne et al.
Organic letters, 8(25), 5853-5856 (2006-12-01)
The anti-Markovnikov hydration of terminal alkynes to give aldehydes is catalyzed by complexes derived in situ from air-stable [CpRu(eta6-naphthalene)]PF6 (C) and 6-aryl-2-diphenylphosphinopyridines (L). Ligands L are readily available from a modular synthesis. Increasing the size of the ligand C-6 aryl