Merck
669679
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid
97%
別名:
6-ヒドロキシ-5-ニトロピリジン-3-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4N2O5
CAS番号:
分子量:
184.11
Beilstein:
177986
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
SMILES記法
OC(=O)c1cnc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-5-4(8(12)13)1-3(2-7-5)6(10)11/h1-2H,(H,7,9)(H,10,11)
InChI Key
VJMXJGVEVASJOD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
669679-VAR:
669679-BULK:
669679-5G:
669679-1G:
試験成績書(COA)