Merck
669075
Sigma-Aldrich
Dibutyltin diisothiocyanate
97%
別名:
NSC 292417, ジブチルジイソチオシアナト-スタンナン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18N2S2Sn
CAS番号:
分子量:
349.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: tin
reagent type: catalyst
mp
141-143 °C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(N=C=S)N=C=S
InChI
1S/2C4H9.2CNS.Sn/c2*1-3-4-2;2*2-1-3;/h2*1,3-4H2,2H3;;;/q;;2*-1;+2
InChI Key
JVLGWEJONYVDMO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
次の合成の反応物質です。
  • マクロラクトン
  • イソシアン酸およびイソチオシアン酸d1-とd2-のバナドセンとの錯体
以下の反応物質です。
  • 有機スズ(IV)ルイス酸による異常な付加体の生成
  • バナジルサリチルアルジミンβ-ケチミンとアセチルアセトナート錯体の相互作用
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
669075-10G:4548173923222
669075-BULK:
669075-1G:4548173923239
669075-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)