Merck
668591
Sigma-Aldrich
QuadraPure® BZA
400-1100 μm, extent of labeling: 20 mg/g loading, macroporous
別名:
QuadraPure® ベンジルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品種目
QuadraPure®
形状
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
標識化の程度
20 mg/g loading
粒径
400-1100 μm
官能基
amine
アプリケーション
Rh, Pd, Cu, Co, Niの金属スカベンジャ-です。
法的情報
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
668591-VAR:
668591-25G:
668591-100G:
668591-BULK:
668591-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)