Merck
668036
Sigma-Aldrich
5-アミノ-2-ブロモ安息香酸
94%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BrNO2
CAS番号:
分子量:
216.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
94%
形状
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
171-179 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1ccc(Br)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI Key
FEXDUVBQBNYSQV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
668036-25G:
668036-VAR:
668036-5G:
668036-BULK:
試験成績書(COA)