Merck
666025
Sigma-Aldrich
13,6-N-スルフィニルアセトアミドペンタセン
97%
別名:
16-アセチル-6,13-ジヒドロ-15-オキシド-13,6-(エピチオイミノ)ペンタセン, NSFAAP, 可溶性ペンタセン前駆体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H17NO2S
CAS番号:
分子量:
383.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
169-190 °C
溶解性
THF: soluble
dioxane: soluble
methylene chloride: soluble
蛍光検出
λex 251 nm; λem 498 nm in chloroform
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N1[C@@H]2c3cc4ccccc4cc3[C@@H](c5cc6ccccc6cc25)S1=O
InChI
1S/C24H17NO2S/c1-14(26)25-23-19-10-15-6-2-4-8-17(15)12-21(19)24(28(25)27)22-13-18-9-5-3-7-16(18)11-20(22)23/h2-13,23-24H,1H3/t23-,24+,28?
InChI Key
HIABOOSIYBUBKB-XUEDKKMFSA-N
詳細
13,6-N-スルフィニルアセトアミドペンタセン(NSFAAP)は、ペンタセンとN-スルフィニルアセトアミドのLewis(ルイス)酸触媒によるDiels-Alder(ディールス・アルダー)反応により合成できる極めて溶けやすいペンタセン前駆体です。スピンコーティングにより、有機エレクトロニクスに使用できる有機薄膜を形成することができます。[1]
アプリケーション
NSFAAPは、0.27 cm2V-1s-1の電界移動度と-4.25 Vの閾値電圧パラメータを有する薄膜トランジスターの設計に使用できる共役ポリマーとして使用できます。[1][2][3][4]
調製ノート
150~200°Cでペンタセンに変換する乾燥薄膜
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
666025-1G:
666025-500MG:
666025-BULK:
666025-VAR:
666025-100MG:
666025-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High-performance, solution-processed organic thin film transistors from a novel pentacene precursor
Afzali A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(30), 8812-8813 (2002)
An organic thin film transistor based non-volatile memory with zinc oxide nanoparticles
Lee WK, et al.
Thin Solid Films, 519(15), 5208-5211 (2011)
On-Demand Patterning of Nanostructured Pentacene Transistors by Scanning Thermal Lithography
Shaw JE
Advanced Materials, 25(4), 552-558 (2013)
Ali Afzali et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(30), 8812-8813 (2002-07-26)
The Lewis acid-catalyzed Diels-Alder reaction of the organic semiconductor pentacene with N-sulfinylacetamide yields a soluble adduct. Spin-coated thin films of this adduct undergo solid-phase conversion to form thin films of pentacene at moderate temperatures. Organic thin film transistors fabricated by
Enhanced thin-film transistor performance by combining 13, 6-N-sulfinylacetamidopentacene with printed PEDOT: PSS electrodes
Luzio A, et al.
Chemistry of Materials, 23(4), 1061-1069 (2011)
資料
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.
シリルエチンによる置換によって、用途固有のニーズに合わせた溶解性の調整や電子特性に合わせた自己組織化の調整が可能となり、非常に優れたデバイス性能を持つ半導体を作製することが可能です。
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
溶液処理塗布した後、高品質のペンタセン膜に熱的に変換することが可能な「可溶性ペンタセン前駆体」についてご紹介します。