Merck
666009
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OtBu)-OH-13C5, 15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
t-Bu-O213C13CH213CH213CH(15NH-Fmoc)13CO2H
CAS番号:
分子量:
431.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
InChI
1S/C26H27NO10/c1-26(2,3)37-25(33)35-21(28)13-12-20(22(29)30)27-23(31)36-24(32)34-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,29,30)/i12+1,13+1,20+1,21+1,22+1,27+1
InChI Key
FDYBNOVXBMCGNW-CKXUOWENSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
666009-BULK:
666009-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)