Merck
594075
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OtBu)-OH-15N
98 atom % 15N
別名:
L-Aspartic-15N acid, N-Fmoc, 4-tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
t-Bu-O2CCCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
CAS番号:
分子量:
412.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m0/s1/i24+1
InChI Key
FODJWPHPWBKDON-FVCGIFTNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
594075-VAR:
594075-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)