Merck
664170
Sigma-Aldrich
2-(4-Methoxyphenoxy)benzaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3COC6H4OC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
228.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
57-61 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccccc1Oc2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-12-6-8-13(9-7-12)17-14-5-3-2-4-11(14)10-15/h2-10H,1H3
InChI Key
ZPGJUBFCROCTOT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
664170-BULK:
664170-1G:
664170-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)