Merck
663476
Sigma-Aldrich
2-アミノ-3-ニトロ安息香酸
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H3(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
182.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
207-211 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1c(cccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
InChI Key
JJPIVRWTAGQTPQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663476-1G:
663476-BULK:
663476-10G:
663476-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)