アッセイ
≥97% (by Assay)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
off-white to beige
溶解性
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C36H62O11.Na/c1-10-34(31-20(3)16-26(43-31)28-19(2)15-21(4)36(41,18-37)46-28)12-11-27(44-34)33(8)13-14-35(47-33)17-25(38)22(5)30(45-35)23(6)29(42-9)24(7)32(39)40;/h19-31,37-38,41H,10-18H2,1-9H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31+,33-,34-,35+,36-;/m0./s1
InChI Key
XOIQMTLWECTKJL-FBZUZRIGSA-M
詳細
生物化学的/生理学的作用
Functions as a Na+ ionophore
警告
再構成
その他情報
Mendez, A.J. 1995. J. Biol. Chem.270, 5891.
Sakuragawa, N., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta1213, 193.
Griffin, T., et al. 1993. J. Natl. Cancer Inst.85, 292.
Rushfeldt, C., and Smedsrtod, B. 1993. Cancer Res.53, 658.
Hoya, A., and Venosa, R.A. 1992. Biochem. Biophys. Acta1104, 123.
Kok, J.W. 1992. J. Cell. Sci.103, 1139.
Takemura, H., and Ohshika, H. 1992. Biochem. Pharmacol.44, 1395.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Heart,muscle
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
475895-VMG:
475895-250MG:
試験成績書(COA)