Merck
616125
Sigma-Aldrich
Decanoic-10,10,10-d3 acid
99 atom % D, 99% (CP)
別名:
Capric acid-10,10,10-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CH2)8CO2H
CAS番号:
分子量:
175.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
268-270 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
密度
0.908 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3
InChI Key
GHVNFZFCNZKVNT-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
616125-1G:
616125-VAR:
616125-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pamela Brunswick et al.
Journal of chromatography. A, 1598, 113-121 (2019-04-17)
A high resolution mass spectrometry method was developed for the environmental impact monitoring of oil spill dispersants. Previously reported instability of dioctyl sulfosuccinate (DOSS) dispersant tracer was addressed by the new procedure. The method monitors both DOSS and its degradation
Pamela Brunswick et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 55(7), 788-799 (2020-04-01)
Observations made for the analysis of the oil spill dispersant tracer dioctyl sulfosuccinate (DOSS) during LC50 toxicity testing, highlighted a stability issue for this tracer compound in seawater. A liquid chromatography high-resolution quadrupole time-of-flight mass spectrometry (LC/QToF) was used to