Merck
660973
Sigma-Aldrich
1,3-Butadiene-1,3-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH2=CH13CH=CH2
CAS番号:
分子量:
56.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
含みます
hydroquinone as stabilizer
bp
-4.5 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
C=[13CH]C=[13CH2]
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2/i1+1,4+1
InChI Key
KAKZBPTYRLMSJV-VFZPYAPFSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Gas cylinderHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
660973-BULK:
660973-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)