Merck
586277
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid-1,4-13C2
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO213CCH2CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
135.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
NC(C[13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i3+1,4+1
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-CQDYUVAPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
586277-BULK:
586277-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)