Merck
660604
Sigma-Aldrich
メチル 2-クロロピリジン-4-カルボキシラート
97%
別名:
2-クロロイソニコチン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6ClNO2
CAS番号:
分子量:
171.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
32-36 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-2-3-9-6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
KKOUHTMLFUAAGG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
660604-1G:
660604-BULK:
660604-5G:
660604-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)