Merck
660574
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5F3N2
CAS番号:
分子量:
162.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
85-89 °C
SMILES記法
Nc1cccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)4-2-1-3-5(10)11-4/h1-3H,(H2,10,11)
InChI Key
NFYYDQMFURPHCC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
対応する7-アザインドールのワンポット合成で使用する基質です[1]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
660574-100MG:
660574-VAR:
660574-500MG:
660574-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 46, 2283-2283 (2005)