Merck
65946
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-butenoate
≥98.0% (GC)
別名:
tert-Butyl vinylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O2
CAS番号:
分子量:
142.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.413
密度
0.877 g/mL at 20 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)CC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-5-6-7(9)10-8(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
InChI Key
NGASWKRTXGWPNN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
65946-5G-F:
65946-VAR-F:
65946-1G-F:
65946-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)