Merck
658162
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(tBu)-OH-15N
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(O-t-Bu)CH(15NH-Fmoc)CO2H
CAS番号:
分子量:
398.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +14.4°, c = 1 in ethyl acetate
テクニック
bio NMR: suitable
mp
132 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-,20+/m1/s1/i24+1
InChI Key
LZOLWEQBVPVDPR-JFUFHFQJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
658162-VAR:
658162-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)