Merck
657719
Sigma-Aldrich
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)piperazine
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14BrFN2
CAS番号:
分子量:
273.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.563
bp
120-122 °C/0.02 mmHg
密度
1.411 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1cc(Br)ccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14BrFN2/c12-10-2-1-9(11(13)7-10)8-15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6,8H2
InChI Key
NRCBEINBLSTDHM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
657719-5G:
657719-BULK:
657719-VAR:
657719-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)