Merck
657700
Sigma-Aldrich
N-Benzylhomopiperazine
97%
別名:
1-Benzyl-1,4-diazacycloheptane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18N2
CAS番号:
分子量:
190.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.547
密度
1.028 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C1CNCCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H18N2/c1-2-5-12(6-3-1)11-14-9-4-7-13-8-10-14/h1-3,5-6,13H,4,7-11H2
InChI Key
JTJTYCPQUOROFM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
657700-5ML:
657700-VAR:
657700-1ML:
657700-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)