Merck
665495
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)piperidine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10F3N
CAS番号:
分子量:
153.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.393
bp
74-75 °C/33 mmHg
密度
1.154 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C1CCCNC1
InChI
1S/C6H10F3N/c7-6(8,9)5-2-1-3-10-4-5/h5,10H,1-4H2
InChI Key
JOHFJTBDUSVGQB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
代謝型グルタミン酸受容体サブタイプ4の正のアロステリック調節因子合成に用いる反応物質
5-HT7受容体リガンドの反応物質
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
665495-VAR:
665495-BULK:
665495-1G:
665495-250MG:
試験成績書(COA)