Merck
657441
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxybenzylamine hydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11Cl2NO
CAS番号:
分子量:
208.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
250-255 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
SMILES記法
Cl[H].COc1ccc(CN)cc1Cl
InChI
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
InChI Key
IKWWOZCEHOYKAO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
657441-BULK:
657441-5G:
657441-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)