Merck
657174
Sigma-Aldrich
1,6-Bis(p-acetoxycarbonylphenoxy)hexane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H26O8
CAS番号:
分子量:
442.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
solid
組成
dimer, <20%
SMILES記法
CC(=O)OC(=O)c1ccc(OCCCCCCOc2ccc(cc2)C(=O)OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C24H26O8/c1-17(25)31-23(27)19-7-11-21(12-8-19)29-15-5-3-4-6-16-30-22-13-9-20(10-14-22)24(28)32-18(2)26/h7-14H,3-6,15-16H2,1-2H3
InChI Key
UPRXYEYFWUUHHL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Monomer precursor for the synthesis of biodegradable polymers with drug delivery applications.[1]
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
657174-VAR:
657174-1G:
657174-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matt J Kipper et al.
Biomaterials, 23(22), 4405-4412 (2002-09-11)
The fabrication, morphological characterization, and drug release kinetics from microspheres of three bioerodible polyanhydrides, poly[1,6-bis(p-carboxyphenoxy)hexane] (poly(CPH)), poly(sebacic anhydride) (poly(SA)), and the copolymer poly(CPH-co-SA) 50:50 (CPH:SA 50:50) is reported. The fabrication technique yields microspheres with different morphologies for each of the