Merck
656682
Sigma-Aldrich
クロロメチルクロロスルファート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 G
¥18,100
¥18,100
在庫数1詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 G
¥18,100
About This Item
化学式:
ClCH2OSO2Cl
CAS番号:
分子量:
165.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,100
在庫数1詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.448
bp
45-50 °C/10 mmHg
密度
1.631 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCOS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH2Cl2O3S/c2-1-6-7(3,4)5/h1H2
InChI Key
PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Fmoc-保護アミノ酸のクロロメチル化用試薬で、発がん性のビス(クロロメチル)エーテルを生成しません[1]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
656682-2G:
656682-BULK:
656682-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nicholas P Power et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(10), 1554-1562 (2004-05-12)
The reaction of liquid (gamma-) SO3 with CH2Cl2 at room temperature leads to SO3 insertion into the C-Cl bonds, giving the useful chloromethylating agent chloromethyl chlorosulfate (CMCS). The process is very slow but becomes rapid on addition of catalytic quantities