Merck
CDS004787
Sigma-Aldrich
2-pyridylethylmercaptan
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NS
CAS番号:
分子量:
139.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
SMILES記法
SCCc1ccccn1
InChI
1S/C7H9NS/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2
InChI Key
NJUDGWVAKJCALG-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS004787-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elodie Dumont et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 233, 118180-118180 (2020-03-13)
Nowadays, the use of functionalised surface-enhanced Raman scattering (SERS) substrates has become common. These surface modifying agents notably act as Raman reporters, as sensors of biological processes (pH, redox probes) or to increase the sensitivity and/or the specificity of SERS
Francesca Cargnin et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(50), 16650-16661 (2014-12-17)
The RE1 Silencing Transcription Factor (REST) acts as a governor of the mature neuronal phenotype by repressing a large consortium of neuronal genes in non-neuronal cells. In the developing nervous system, REST is present in progenitors and downregulated at terminal