Merck
656445
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-hydroxypyrimidine
97%
別名:
5-Fluoro-2(1H)-pyrimidone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3FN2O
CAS番号:
分子量:
114.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
170-174 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Oc1ncc(F)cn1
InChI
1S/C4H3FN2O/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
InChI Key
HPABFFGQPLJKBP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5-Fluoro-2-hydroxypyrimidine can be used as a reactant in the preparation of:
  • Manganese fluoro(hydroxy)pyrimidinato aqua dinuclear complex [Mn2(Fpymo)4(H2O)4].[1]
  • 2-Chloro-5-fluoropyrimidine by treating with POCl3.[2]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
656445-BULK:
656445-1G:
656445-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Patricia M LoRusso et al.
Investigational new drugs, 20(1), 63-71 (2002-05-11)
5-Fluoro-Pyrimidinone (5FP) is an oral pro-drug of 5-Fluorouracil (5FU), and is converted to 5FU by hepatic aldehyde oxidase. Preclinically, 5FP demonstrated anti-tumor activity against colon 38 and P 388 leukemia models in mice. Using an accelerated titration trial design with
Chemoselectivity and regioselectivity in reactions of pyrimidines
GACEK M and UNDHEIM K
Acta Chemica Scandinavica, Series A: Physical and Inorganic Chemistry, 39, 691-696 (1985)
[Mn2 (Fpymo) 4 (H2O) 4]: Synthesis, structure, magnetism and thermally induced solid-to-solid polymerisation reactions
Ruiz-Agudo E, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 360(1), 84-90 (2007)