Merck
655724
Sigma-Aldrich
9H-カルバゾール-2-ボロン酸ピナコールエステル
90%
別名:
2-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-9H-カルバゾール, 9H-カルバゾール-2-イルボロン酸ピナコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20BNO2
CAS番号:
分子量:
293.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
90%
フォーム
solid
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3c(c2)[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C18H20BNO2/c1-17(2)18(3,4)22-19(21-17)12-9-10-14-13-7-5-6-8-15(13)20-16(14)11-12/h5-11,20H,1-4H3
InChI Key
RLSJGSFDSSYNPL-UHFFFAOYSA-N
その他情報
カルバゾ-ルを含有します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)