Merck
655147
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloroanisole-d5
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3C6D2OCD3
CAS番号:
分子量:
216.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
98 atom % D
品質水準
bp
132 °C/28 mmHg (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
フォーマット
neat
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c(OC([2H])([2H])[2H])c1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3/i1D3,2D,3D
InChI Key
WCVOGSZTONGSQY-RHIBPKLGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
This product may be used as an analytical standard.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
655147-500MG:
655147-BULK:
655147-VAR:
655147-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Navideh Sadoughi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(11), 2877-2885 (2015-02-24)
An optimized method for the quantitation of volatile compounds responsible for off-aromas, such as earthy odors, found in wine and grapes was developed. The method involved a fast and simple headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) for simultaneous determination of