Merck
696714
Sigma-Aldrich
(-)-2-メチル-d3-イソボルネオール
99 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11D3H17O
CAS番号:
分子量:
171.29
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
powder
mp
162-163 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])[C@]1(O)C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m0/s1/i4D3
InChI Key
LFYXNXGVLGKVCJ-IGIUVFIDSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
696714-VAR:
696714-BULK:
試験成績書(COA)